Merck
A2142
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-α-D-glucosamine 1-phosphate disodium salt
≥95% (TLC)
About This Item
Lineáris képlet:
C8H14NO9PNa2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
345.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥95% (TLC)
Forma
powder
szennyeződések
≤9% water (Karl Fischer)
szín
white
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
kation nyomok
Na: 10.0-14.0% (Dry basis)
P: 8.0-9.6% (dry basis)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na].CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C8H16NO9P.Na.H/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)17-8(5)18-19(14,15)16;;/h4-8,10,12-13H,2H2,1H3,(H,9,11)(H2,14,15,16);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VFEAQNOAPUQCLS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
N-Acetyl-D-glucosamine 1-phosphate (GlcNAc-1P) acts as a substrate for UDP-GlcNAc pyrophosphorylase to synthesize UDP-GlcNAc in the presence of UTP. GlcNAc-1P is a product of reverse pyrophosphorolysis of UDP-GlcNAc catalyzed by UDP-GlcNAc pyrophosphorylase.
Alkalmazás
N-Acetyl-α-D-glucosamine 1-phosphate disodium salt has been used as a component of substrate solution for nucleotide triphosphate (NTP) transferases.
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A mechanism-inspired UDP-N-acetylglucosamine pyrophosphorylase inhibitor
Raimi OG, et al.
RSC medicinal chemistry, 1(1), 13-25 (2020)
Measurement of Nucleotide Triphosphate Sugar Transferase Activity via Generation of Pyrophosphate
Maeda K, et al.
2013 Nurse's Drug Handbook, 5(8), e1450-e1450 (2015)
Alexandra Deli et al.
The FEBS journal, 277(13), 2740-2753 (2010-05-25)
The genomes of Bacillus cereus and its closest relative Bacillus anthracis each contain two LmbE protein family homologs: BC1534 (BA1557) and BC3461 (BA3524). Only a few members of this family have been biochemically characterized including N-acetylglucosaminylphosphatidyl inositol (GlcNAc-PI), 1-D-myo-inosityl-2-acetamido-2-deoxy-alpha-D-glucopyranoside (GlcNAc-Ins)