Fontos dokumentumok
PHR1199
Glucosamine hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
D-(+)-Glucosamine hydrochloride, GLH, 2-Amino-2-deoxy-D-glucose hydrochloride, Chitosamine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0001406
traceable to USP 1294207
API-család
glucosamine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
190-194 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Cl.N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QKPLRMLTKYXDST-NSEZLWDYSA-N
Általános leírás
Glucosamine hydrochloride is a drug prescribed for the remediation of degenerative joint diseases in small animals.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?