Fontos dokumentumok
G5509
D-Glucosamine 6-phosphate
≥98% (TLC)
Szinonimák:
2-Amino-2-deoxyglucose 6-phosphate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
natural (inorganic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
szennyeződések
≤10% water (Karl Fischer)
szín
white
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to almost colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC(C=O)C(O)C(O)C(O)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H14NO8P/c7-3(1-8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14/h1,3-6,9-11H,2,7H2,(H2,12,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEJSSXDYDSUOOZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Kapcsolódás
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)