Fontos dokumentumok
G7250
D-Glucose 6-phosphate disodium salt hydrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
G-6-P-Na2, Robison ester
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szín
white
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
kation nyomok
Na: 13.5-16.7% (anhydrous)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6?;;;/m1.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UUWJZXLTPORJKW-WYFATIGWSA-L
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.