Merck
NA2020
Sigma-Aldrich
GenElute Blood Genomic DNA Kit
sufficient for 350 purifications
Szinonimák:
Blood Genomic DNA, Gen Elute
About This Item
UNSPSC kód:
41105501
NACRES:
NA.52
használat
sufficient for 350 purifications
Minőségi szint
technika/technikák
DNA purification: suitable
tárolási hőmérséklet
15-25°C
room temp
Általános leírás
The GenElute Blood Genomic DNA kit provides a simple and convenient way to isolate pure genomic DNA from fresh or aged (older than 24 hours) whole blood. The kit combines the advantages of silica binding with a microspin format, and eliminates the need for expensive resins, alcohol precipitation, and hazardous organic compounds such as phenol and chloroform.
Alkalmazás
The purified genomic DNA is ready for downstream applications such as:
  • restriction endonuclease digestions
  • PCR
  • Southern blots
  • sequencing reactions
  • cloning
Tulajdonságok és előnyök
  • Starting material: Up to 200 μl of fresh or aged blood
  • Expected yield: Up to 10 μg
  • Elution volume: 400 μl
  • Time required: <40 min
  • A260/A280 ratio: 1.6 - 1.9
  • Compatible with many anticoagulants, including EDTA, Heparin, and Sodium Citrate
Elv
The starting material is lysed in a chaotropic salt-containing solution to ensure the thorough denaturation of macromolecules. The addition of ethanol causes the DNA to bind when the lysate is spun through a silica membrane in a microcentrifuge tube. A Prewash Solution is provided to help remove contaminants that are associated with aged (older than 24 hours) whole blood samples. After washing to remove contaminants, the DNA is eluted in 200 mL of a Tris-EDTA solution.
The expected yields of genomic DNA will vary depending on the amount and nature of the starting material used (for example, 4 to 10 μg of RNase A-treated DNA can be isolated from 200 μl of fresh whole blood in less than one hour). DNA purified with this kit has an A260/A280 ratio between 1.6 and 1.9 and can be up to 50 kb in length.
Egyéb megjegyzések
For additional information, please see www.sigma-aldrich.com/genomicdna.
Jogi információk
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kit Components Also Available Separately
Product No.
Leírás
Biztonsági adatlap
  • C2112Column Preparation SolutionBiztonsági adatlap
  • P2308Proteinase K from Tritirachium album, lyophilized powder, BioUltra, ≥30 units/mg protein, for molecular biologyBiztonsági adatlap
  • R6148RNase A solutionBiztonsági adatlap
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Miri Cohen-Zinder et al.
Physiological genomics, 48(5), 367-376 (2016-03-20)
Ecological and economic concerns drive the need to improve feed utilization by domestic animals. Residual feed intake (RFI) is one of the most acceptable measures for feed efficiency (FE). However, phenotyping RFI-related traits is complex and expensive and requires special
Disha Bhange et al.
Frontiers in microbiology, 12, 779472-779472 (2021-12-14)
In a multicentric, observational, investigator-blinded, and longitudinal clinical study of 764 ART-naïve subjects, we identified nine different promoter variant strains of HIV-1 subtype C (HIV-1C) emerging in the Indian population, with some of these variants being reported for the first
Anika Daing et al.
Journal of periodontal & implant science, 42(5), 151-157 (2012-11-28)
Cyclooxygenase (COX) enzyme catalyzes the production of prostaglandins, which are important mediators of tissue destruction in periodontitis. Single nucleotide polymorphisms of COX2 enzyme have been associated with increasing susceptibility to inflammatory diseases. The present study evaluates the association of two
C Castellini et al.
Theriogenology, 78(4), 715-723 (2012-06-19)
There is increasing evidence that the particulate fraction of seminal plasma plays an important role in reproduction of several mammalian species. However, the origin and role of these granules in the physiology of rabbit spermatozoa is partially unknown. The aim
S K Sahu et al.
Oncogenesis, 5, e225-e225 (2016-05-10)
Tumor suppressor p53 is a critical player in the fight against cancer as it controls the cell cycle check point, apoptotic pathways and genomic stability. It is known to be the most frequently mutated gene in a wide variety of
Protocols
The GenElute™ Blood Genomic DNA Kit Protocol provides a simple and convenient way to isolate pure genomic DNA from fresh or aged whole blood.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Ismerje meg a Northern és Southern blotting alapjait, a makromolekulák membrántartókra történő átvitelének protokolljaival és alkalmazásaival.