Fontos dokumentumok
G2N350
GenElute™ Plant Genomic DNA Miniprep Kit
sufficient for 350 purifications
Szinonimák:
Plant Genomic DNA Miniprep, Gen Elute
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 350 purifications
Minőségi szint
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
DNA purification: suitable
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Related Categories
Általános leírás
Plant tissue is disrupted by grinding in liquid nitrogen, and DNA is released with detergent and chaotrope. Proteins, polysaccharides, and cell debris are eliminated with a 10 minute precipitation procedure followed by centrifugation through a filtration column, included in the kit. The genomic DNA is purified further by a silica bind-wash-elute procedure in microcentrifuge spin columns.
The purified genomic DNA is ready for immediate use in downstream applications such as PCR, restriction digestion, cloning and Southern blots.
Alkalmazás
- PCR
- restriction endonuclease digestion
- cloning
- Southern blots
Tulajdonságok és előnyök
- Starting material: Up to 100 mg of plant tissue
- Expected yield: Up to 20 μg
- Elution volume: 100 - 200 μl
- Time required: < 40 min
- RNase treatment required: No
Elv
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Kit Components Also Available Separately
- C2112Column Preparation SolutionBiztonsági adatlap
javasolt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
This protocol describes a simple and convenient procedure to isolate pure DNA from a variety of plant species using the GenElute Plant Genomic DNA Miniprep Kit.