Fontos dokumentumok
A9434
Ammonium chloride
for molecular biology, suitable for cell culture, ≥99.5%
Szinonimák:
Salmiac
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.9 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 160.4 °C)
Teszt
≥99.5%
Forma
powder or crystals
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
mp
340 °C (subl.) (lit.)
anion nyomok
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤20 ppm
kation nyomok
Fe: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
idegen aktivitás
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES string
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- as an inhibitor of endosome acidification in vero cells
- as an autophagy inhibitor in vascular smooth muscle cell (VSMC)
- in the depletion and lysis of erythrocytes in testis parenchyma homogenate
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
The GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.