Fontos dokumentumok
F3388
Ferric citrate
BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
Iron(III) citrate, Iron(III) citrate hydrate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
hot water: 0.01 g/mL, clear, orange-yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC12CC(=O)O[Fe](OC(=O)C1)OC2=O
InChI
1S/C6H8O7.Fe/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NPFOYSMITVOQOS-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)