Fontos dokumentumok
RES4055F-A7
Ferric citrate
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Iron(III) citrate tribasic monohydrate, Ferric citrate monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Forma
powder
szennyeződések
Trace metals; tested
alkalmasság
suitable for manufacturing use
SMILES string
OC12CC(=O)O[Fe](OC(=O)C1)OC2=O
InChI
1S/C6H8O7.Fe/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NPFOYSMITVOQOS-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Kiszerelés
RES4055F-A702X: 1 kg container
RES4055F-A703X: 5 kg container
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?