Fontos dokumentumok
90836
Fraser Supplement
suitable for microbiology
Szinonimák:
Amonium Iron(III) Citrate Supplement
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile
Minőségi szint
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
pathogen testing
microbiology
alkalmasság
Listeria spp.
InChI
1S/C6H8O7.Fe.H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;1H3/q;+3;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
Ferric ammonium citrate 250 mg
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?