Fontos dokumentumok
F6129
Iron(III) citrate
technical grade
Szinonimák:
Ferric citrate, Iron(III) citrate, Iron(III) citrate hydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Forma
powder
összetétel
Fe, 16.5-18.5%
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
OC12CC(=O)O[Fe](OC(=O)C1)OC2=O
InChI
1S/C6H8O7.Fe/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NPFOYSMITVOQOS-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
It can also be used in the degradation of tetracycline for the treatment of polluted water.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.