Z0251
Zinc sulfate heptahydrate
BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
Zinc Sulfate hydrate, Zinc sulphate heptahydrate, ZnSO4
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
>99.0%
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3