Fontos dokumentumok
E6760
Ethylenediaminetetraacetic acid ferric sodium salt
BioReagent, suitable for plant cell culture, crystalline
Szinonimák:
Ethylenediaminetetraacetic acid iron(III) sodium salt, Ferric sodium EDTA, EDTA iron(III) sodium salt, Edathamil, Komplexon™ II
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
form
crystalline
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Fe+3].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Fe.Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;+3;+1/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MKWYFZFMAMBPQK-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 2