Fontos dokumentumok
P6526
Iron(III) pyrophosphate
soluble crystals
Szinonimák:
Diphosphoric acid iron(III) salt, Ferric pyrophosphate
About This Item
Javasolt termékek
Forma
soluble crystals
Minőségi szint
összetétel
Iron content, 10.5-12.5%
koncentráció
10.5-12.5% (titration)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/4Fe.3H4O7P2/c;;;;3*1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;;;3*(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q4*+3;;;/p-12
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CADNYOZXMIKYPR-UHFFFAOYSA-B
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- As a cathode material for rechargeable batteries such as Na-ion batteries.
- To fabricate a hybrid overlayer on the surface of metal oxides to boostphotoelectrochemical solar water splitting reaction.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)