Fontos dokumentumok
44941
Iron(III) citrate tribasic monohydrate
18-20% Fe basis (T)
Szinonimák:
Ferric citrate monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
solid
koncentráció
18-20% Fe (T)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤100 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤100 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
OC12CC(=O)O[Fe](OC(=O)C1)OC2=O
InChI
1S/C6H8O7.Fe/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NPFOYSMITVOQOS-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?