Fontos dokumentumok
RES20400-A7
Ferric ammonium citrate
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Ammonium iron(III) citrate, Ammonium ferric citrate, Ferric ammonium citrate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Forma
powder
szennyeződések
Trace metals; tested
alkalmasság
suitable for manufacturing use
SMILES string
N.OC12CC(=O)O[Fe](OC(=O)C1)OC(=O)C2
InChI
1S/C6H8O7.Fe.H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;1H3/q;+3;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Kiszerelés
RES20400-A702X: 1 kg container
RES20400-A703X: 5 kg container
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?