Fontos dokumentumok
E4884
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
ACS reagent, 99.0-101.0%
Szinonimák:
Disodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edathamil, Edetate disodium salt dihydrate, Sequestrene Na2
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for SM 4500 - NH3
Teszt
99.0-101.0%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: chelator
szennyeződések
≤0.005% Insoluble matter
≤0.1% Nitrilotriacetic acid ([HOCOCH2]3N)
pH
4.0-6.0 (25 °C, 5%)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 100 g/L at 20 °C
kation nyomok
Fe: ≤0.01%
heavy metals: ≤0.005% (by ICP-OES)
alkalmazás(ok)
microbiology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- of radioimmunoprecipitation assay buffer (RIPA buffer) for preparation of C2C12 mouse skeletal myoblasts whole cell lysate
- of lysis buffer and IgG resin wash and equilibration buffer for the purification of human proteasome regulatory particles (RPs)
- of M-buffer for the isolation of human cardiomyocyte progenitor cells (CMPCs) from fetal heart
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.