Merck
ED3SS
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid trisodium salt hydrate
≥95%
Szinonimák:
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid trisodium salt hydrate, EDTA trisodium salt hydrate, Edathamil hydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H13N2Na3O8 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
358.19 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: chelator
mp
300 °C
oldhatóság
1 M NaOH: soluble, clear, colorless to light yellow
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.3Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KKTNQJMZBPLVKM-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
Used to eliminate enzyme inhibition by traces of heavy metals, and to inhibit enzymes that require divalent cations as cofactors.
Egyéb megjegyzések
This is a physical blend of the disodium and tetrasodium salts of EDTA.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Dokumentumtár megtekintése
Marc Gentzel et al.
Methods (San Diego, Calif.), 164-165, 67-72 (2019-04-07)
The identification of bona fide protein-protein interactions and the mapping of proteomes was greatly enhanced by protein tagging for generic affinity purification methods and analysis by mass spectrometry (AP-MS). The high quality of AP-MS data permitted the development of proteomic