Fontos dokumentumok
C7880
L-Cysteine hydrochloride monohydrate
≥98% (TLC)
Szinonimák:
L-Cysteine hydrochloride hydrate (1:1:1)
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Cysteine hydrochloride monohydrate, reagent grade, ≥98% (TLC)
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
powder
szín
white
alkalmazás(ok)
cell analysis
peptide synthesis
SMILES string
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cathepsin B is a lysosomal cysteine proteinase with broad specificity. This protocol uses Nα–CBZ–Arg–Arg–7–amido–4–methylcoumarin as the substrate for fluorometric detection of Cathepsin B activity.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Protocols
This procedure may be used for all Ficin products.