M4439
Anti-c-Myc antibody, Mouse monoclonal
clone 9E10, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-c-Myc
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
9E10, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
62 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:5000 using c-myc tagged fusion protein
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... MYC(4609)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3