Fontos dokumentumok
H9658
Monoclonal Anti-HA antibody produced in mouse
clone HA-7, ascites fluid
Szinonimák:
Monoclonal Anti-HA, HA Antibody - Monoclonal Anti-HA antibody produced in mouse, Ha Antibody Sigma, Sigma Ha Antibody, Anti-HA, Anti-Influenza Hemagglutinin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HA-7, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:20,000 using extracts from 293T (human embryonic kidney) cells expressing a recombinant HA-fusion protein
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- immunoprecipitation in human embryonic kidney 293 cells
- immunoblotting in HeLa cells
- immunopurification in human embryonic kidney 293 cells
- immunostaining for electron microscopy in mouse embryonic fibroblasts
- in immunocytochemistry of hippocampal slices
- Immunoblotting, to study the expression of fusion protein
- Coimmunoprecipitation assay
- Immunoblotting of lysate protein
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolás és stabilitás
For extended storage, freeze in working aliquots. Repeated freezing and thawing, or storage in "frost-free" freezers, is not recommended. If slight turbidity occurs upon prolonged storage, clarify the solution by centrifugation before use. Solutions at working dilution should be discarded if not used within 12 hours.
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)