Fontos dokumentumok
E3403
EZview™ Red Protein G Affinity Gel
Szinonimák:
EZview Affinity Gel, Protein G Affinity Gel
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
analit kémiai osztály(ok)
proteins (Immunoglobulins of various mammalian species)
technika/technikák
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
kapacitás
≥8 mg/mL, gel binding capacity (rabbit IgG)
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Increased visibility - Red color reduces risk of incidental aspiration
- Improved recovery of target protein by reduced accidental loss
- Higher reproducibility - More consistent yields
Fizikai forma
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Related Content
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.