T4549
Trypsin solution from porcine pancreas
sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 25 g porcine trypsin per liter in 0.9% sodium chloride
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
termékcsalád
BioReagent
form
solution
molekulatömeg
23.4 kDa
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
pH
7.6
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Serine protease inhibitors, including DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF, and aprotinin, amongst others, will inhibit Trypsin.
Vigyázat
Egység definíció
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Protocols
Trypsin is commonly used for dissociating adherent cells from surfaces. A wide variety of trypsin solutions are available to meet your specific cell line requirements.