Fontos dokumentumok
A4906
(+)-Abscisic acid
≥98% (HPLC), powder, growth regulator
Szinonimák:
(S)-5-(1-Hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-(2Z,4E)-pentadienoic acid, ABA, Dormin
About This Item
Javasolt termékek
product name
(+)-Abscisic acid, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
alkalmazás(ok)
agriculture
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(\C=C\[C@@]1(O)C(C)=CC(=O)CC1(C)C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-10(7-13(17)18)5-6-15(19)11(2)8-12(16)9-14(15,3)4/h5-8,19H,9H2,1-4H3,(H,17,18)/b6-5+,10-7-/t15-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLIDBLDQVAYHNE-YKALOCIXSA-N
Alkalmazás
- as a supplement for the germination of Arabidopsis thaliana seeds
- as a component of buffered nodulation medium to check its effects on lateral root density (LRD) in leguminous and non-leguminous plants
- as a standard to study its effects on root meristem defects in Medicago truncatula latd mutant
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3