Fontos dokumentumok
SML0450
5-BDBD
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
5-(3-Bromophenyl)-1,3-dihydro-2H-Benzofuro[3,2-e]-1,4-diazepin-2-one
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Brc1cccc(c1)C2=NCC(=O)Nc3c2oc4ccccc34
InChI
1S/C17H11BrN2O2/c18-11-5-3-4-10(8-11)15-17-16(20-14(21)9-19-15)12-6-1-2-7-13(12)22-17/h1-8H,9H2,(H,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NKYMVQPXXTZHSF-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
We offer many products related to P2X ion channel family receptors for your research needs.