Fontos dokumentumok
D7696
Demethoxycurcumin
≥98% (HPLC), powder, LPS-induced nitric oxide (NO) production inhibitor
Szinonimák:
(E,E)-1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, Curcumin II, Desmethoxycurcumin, Monodemethoxycurcumin
About This Item
Javasolt termékek
product name
Demethoxycurcumin, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
protect from light
szín
orange
oldhatóság
DMSO: ≥10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cc(\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2)ccc1O
InChI
1S/C20H18O5/c1-25-20-12-15(6-11-19(20)24)5-10-18(23)13-17(22)9-4-14-2-7-16(21)8-3-14/h2-12,21,24H,13H2,1H3/b9-4+,10-5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HJTVQHVGMGKONQ-LUZURFALSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3