Merck
34522
Supelco
Prochloraz Metabolite BTS44596
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
N′-Formyl-N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]urea
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H15Cl3N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
353.63
Beilstein:
9142204
MDL-szám:
UNSPSC kód:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
SMILES string
ClC1=C(OCCN(CCC)C(NC([H])=O)=O)C(Cl)=CC(Cl)=C1
InChI
1S/C13H15Cl3N2O3/c1-2-3-18(13(20)17-8-19)4-5-21-12-10(15)6-9(14)7-11(12)16/h6-8H,2-5H2,1H3,(H,17,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RHDVQZWCBQXOJW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Dissipation and Dietary Risk Assessment of Prochloraz in Strawberries under Greenhouse Conditions.: This research investigates the dissipation rates and dietary risks of Prochloraz in strawberries, emphasizing the role of its metabolite BTS44596 in assessing the safety and environmental impact of fungicide applications in agriculture (Wang et al., 2023).
  • The journey of prochloraz pesticide in Citrus sinensis: Residual distribution, impact on transcriptomic profiling and reduction by plasma-activated water.: This research examines the distribution and reduction of Prochloraz residues and their metabolites like BTS44596 in citrus plants, contributing to the understanding of fungicide degradation products in environmental impact assessments (Lin et al., 2023).
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)