Fontos dokumentumok
PMSF-RO
Roche
PMSF
Phenylmethylsulfonyl fluoride
Szinonimák:
Phenylmethanesulfonyl fluoride, phenylmethylsulfonyl fluoride, α-Toluenesulfonyl fluoride, Benzylsulfonyl fluoride, PMSF, Phenylmethylsulfonyl fluoride
Teszt
98% (TLC)
Forma
solid
molekulatömeg
174.2
kiszerelés
pkg of 10 g (10837091001)
pkg of 25 g (11359061001)
gyártó/kereskedő neve
Roche
koncentráció
17-170 μg/mL
technika/technikák
western blot: suitable
pKa
7.0
mp
92-94 °C
oldhatóság
>10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
20-25°C
SMILES string
FS(=O)(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
PMSF (phenylmethylsulfonyl fluoride) has been used for the preparation of protein extracts from tissues and cells prior to Western blotting.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
Elkészítési megjegyzés
Working concentration: 17 to 170 μg/ml (0.1 to 1 mM)
Working solution: Due to the short half-life of PMSF, fresh solution must be added at every purification step. Under certain conditions, such as alkaline pH values, PMSF may have a half-life of only 35 minutes. High-salt conditions (3 M), often used to precipitate proteins, may also reverse the inhibition of PMSF. Pefabloc SC is recommended as a non-toxic, water-soluble, and water-stable alternative.
Storage conditions (working solution): 15 to 25 °C
Stock solutions of PMSF in 100% isopropanol are stable for at least 9 months at 15 to 25 °C.
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?