Fontos dokumentumok
D1806
Taq DNA Polymerase from Thermus aquaticus
with 10× PCR reaction buffer containing MgCl2
Szinonimák:
MgCl2 taq polymerase, Taq polymerase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
enzyme from bacterial (Thermus Aquaticus)
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Forma
liquid
használat
sufficient for 10000 reactions
sufficient for 3000 reactions
sufficient for 500 reactions
molekulatömeg
94 kDa
Jellemzők
dNTPs included: no
hotstart: no
koncentráció
5 units/μL
technika/technikák
PCR: suitable
szín
colorless
bemenet
purified DNA
alkalmasság
suitable for PCR and automated sequencing reactions
alkalmazás(ok)
agriculture
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- in the quantification of fungal growth by polymerase chain reaction (PCR) and photometric assay
- in conventional reverse transcriptase (RT)-PCR
- in simple sequence repeats (SSR) genotyping
- as a component of PCR mix for amplification of genomic and mitochondrial DNA
- in direct tetra-primer amplification refractory mutation system (T-ARMS) PCR to amplify dried whole blood samples
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
- Low per unit cost of Taq
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Egység definíció
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Explore PCR's history, from discovery to Nobel Prize. Discover real-time PCR (qPCR) and digital PCR developments.
Protocols
Hot Start dNTPs block DNA polymerase until heat activation, enhancing PCR specificity.
Learn standard PCR protocol steps and review reagent lists or cycling parameters. This method for routine PCR amplification of DNA uses standard Taq DNA polymerase.