Fontos dokumentumok
D4947
DMEM - low glucose
With ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, without phenol red and sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
DME, Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose, DMEM
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - low glucose, With 1000 mg/L glucose, L-glutamine and sodium bicarbonate, without phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
Endotoxin, tested
alkatrészek
glucose: low
sodium pyruvate: no
phenol red: no
L-glutamine: yes
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Egyéb megjegyzések
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?