D6434
DMEM/F-12
With HEPES, sodium bicarbonate and sodium pyruvate, without ʟ-glutamine and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
DME/Nutrient Mixture F-12 Ham, DMEM Hams F12, DME/F-12, 1:1 mixture
About This Item
Javasolt termékek
product name
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham, With 15 mM HEPES and sodium bicarbonate, without L-glutamine and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
form
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
alkatrészek
L-glutamine: no
phenol red: no
NaHCO3: yes
HEPES: 15 mM
sodium pyruvate: 0.055 g/L
glucose: 3.15 g/L
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- bovine endometrial epithelial cells
- cancer stem cells
- breast cancer cell line
Feloldás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Cikkek
Nutrient Mixture F-12 Ham Formulation