Fontos dokumentumok
51445C
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Ham′s Nutrient Mixture F12
liquid, suitable for cell culture
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham, DME/F-12, 1:1 mixture
About This Item
Javasolt termékek
leírás
for research or for further manufacturing use
with 3151 mg/L dextrose, with 2.5 mM L-glutamine, with 15mM HEPES, with 55 mg/L sodium pyruvate
Minőségi szint
sterilitás
sterile
form
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
alkatrészek
sodium pyruvate: 0.055 g/L
phenol red: yes
glucose: 3.15 g/L
L-glutamine: yes
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1