Fontos dokumentumok
51435C
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/High Modified
DMEM/High Modified, with 4500 mg/L dextrose, with 110 mg/L sodium pyruvate, without ferric nitrate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium - high glucose, DME, DMEM
leírás
for research or for further manufacturing use
sterilitás
sterile-filtered
form
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
alkatrészek
L-glutamine: no
glucose: high
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Dulbecco′s modified eagle′s medium/high modified has been used in the characterisation of nanoparticles in cell culture media.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1