Fontos dokumentumok
C6154
Z-Gln-Gly
γ-glutamyl donor substrate
Szinonimák:
N2-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-glutaminyl-glycine
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC(=O)CCC(NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C15H19N3O6/c16-12(19)7-6-11(14(22)17-8-13(20)21)18-15(23)24-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2,(H2,16,19)(H,17,22)(H,18,23)(H,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SOUXAAOTONMPRY-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3