Fontos dokumentumok
CS1070
Transglutaminase Assay Kit
sufficient for assays in two 96-well plates
Szinonimák:
TGases Assay Kit
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... TGM1(7051) , TGM2(7052) , TGM3(7053) , TGM4(7047) , TGM5(9333) , TGM6(343641) , TGM7(116179)
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Kit Components Also Available Separately
- T5398Transglutaminase from guinea pig liver, lyophilized powder, ≥1.5 units/mg protein 2 eaBiztonsági adatlap
- T04403,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate System for ELISA, peroxidase substrateBiztonsági adatlap
- S5512Streptavidin−Peroxidase from Streptomyces avidinii, lyophilized powder 100 μgBiztonsági adatlap
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials