Fontos dokumentumok
G8880
Glutaminase from Escherichia coli
Grade V, lyophilized powder, 50-200 units/mg protein
Szinonimák:
L-Glutamine amidohydrolase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Escherichia coli
Minőségi szint
típus
Grade V
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
50-200 units/mg protein
molekulatömeg
110 kDa
összetétel
Protein, ~30% biuret
kation nyomok
NH4+: <0.1 μg/unit
idegen aktivitás
NADH Oxidase ≤0.01%
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
- for the determination of glutamine from the cerebral cortex tissue extract
- for immobilization on aminopropylsilylated controlled pore glass (CPG) for determination of glutamine
- in combination with acivicin in in vitro melanoma cells and MCF-7 and OAW-42 cells for cell proliferation and invasiveness assay.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1