Fontos dokumentumok
B4875
Nα-Benzoyl-DL-arginine 4-nitroanilide hydrochloride
trypsin substrate, chromogenic, elastase substrate, ≥98%, powder
Szinonimák:
Nα-Benzoyl-DL-arginine p-nitroanilide hydrochloride, BANI, BAPNA
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Nα-Benzoyl-DL-arginine 4-nitroanilide hydrochloride, ≥98%
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
powder
szín
, white to light yellow to light brown
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL (colorless to dark green-yellow to dark brown-yellow)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl[H].NC(=N)NCCCC(NC(=O)c1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H22N6O4.ClH/c20-19(21)22-12-4-7-16(24-17(26)13-5-2-1-3-6-13)18(27)23-14-8-10-15(11-9-14)25(28)29;/h1-3,5-6,8-11,16H,4,7,12H2,(H,23,27)(H,24,26)(H4,20,21,22);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DEOKFPFLXFNAON-UHFFFAOYSA-N
Kiszerelés
Szubsztrátok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of Aprotinin.