Fontos dokumentumok
G4251
L-Glutathione reduced
≥98.0%
Szinonimák:
Glutathione-SH, γ-L-Glutamyl-L-cysteinyl-glycine, GSH
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Glutathione reduced, ≥98.0%
Minőségi szint
Teszt
≥98.0%
Forma
powder
szín
white
mp
192-195 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
alkalmazás(ok)
detection
funkcionális csoport
amine
carboxylic acid
thiol
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Amino Acid Sequence
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kapcsolódó termék
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
A sejtek oxidatív stresszét enzimatikus fosztók és antioxidáns modulátorok ellensúlyozzák a reaktív oxigénfajok károsodása ellen.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.