Fontos dokumentumok
D4008
Dansylcadaverine
≥97% (TLC)
Szinonimák:
N-(5-Aminopentyl)-5-dimethylaminonaphthalene-1-sulfonamide, N-(Dimethylaminonaphthalenesulfonyl)-1,5-pentanediamine, Monodansyl cadaverine
Teszt
≥97% (TLC)
form
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCCCCCN
InChI
1S/C17H25N3O2S/c1-20(2)16-10-6-9-15-14(16)8-7-11-17(15)23(21,22)19-13-5-3-4-12-18/h6-11,19H,3-5,12-13,18H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MLEBFEHOJICQQS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as an endocytosis inhibitor in human proximal tubular HK-2 cells,(62) mouse J774A.1 macrophages and human A549 epithelial cells(63)
- to label autophagic vacuoles in cardiomyocytes for fluorescence microscopy studies(64)
- in monodansylcadaverine (MDC) staining of fibroblasts in Ankylosing spondylitis (AS) samples(65)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3