Fontos dokumentumok
404861
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride solution
80% in H2O
Szinonimák:
THPC solution
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
koncentráció
80% in H2O
törésmutató
n20/D 1.512
sűrűség
1.341 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Cl-].OC[P+](CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H12O4P.ClH/c5-1-9(2-6,3-7)4-8;/h5-8H,1-4H2;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AKXUUJCMWZFYMV-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?