Fontos dokumentumok
T5398
Transglutaminase from guinea pig liver
lyophilized powder, ≥1.5 units/mg protein
Szinonimák:
Protein-Glutamine-γ-Glutamyltransferase, Protein-glutamine:amine γ-glutamyltransferase
About This Item
Javasolt termékek
form
lyophilized powder
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥1.5 units/mg protein
molekulatömeg
76.6 kDa
összetétel
Protein, ≥80% modified Warburg-Christian
oldhatóság
H2O: soluble 1.0 mg/mL, clear
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1