Fontos dokumentumok
438227
Hydroxylamine solution
50 wt. % in H2O
Szinonimák:
HDA
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
9 mmHg ( 40 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
koncentráció
50 wt. % in H2O
bp
>100 °C
sűrűség
1.078 g/mL at 25 °C
SMILES string
NO
InChI
1S/H3NO/c1-2/h2H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AVXURJPOCDRRFD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Prodrug for cardiovascular agent Nω-hydroxy-L-arginine (NOHA, nitric oxide precursor)
- Hydroxyaminoguanidines as anti-cancer agents
- Nonsteroidal 2,3-dihydroquinoline glucocorticoid receptor agonists with reduced phosphoenolpyruvate caboxykinase (PEPCK) transactivation
- Carboxamide derivatives of ofloxacin with improved antimicrobial properties
- Analogues of coumarin based TNF-α converting enzyme (TACE) inhibitors
- HIV integrase inhibitors
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Desen. Expl. 4 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Blood, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?