Fontos dokumentumok
NA0400S
GenElute™ HP Endotoxin-Free Plasmid Maxiprep Kit
sufficient for 4 preparations
Szinonimák:
Gen Elute, GenElute Endotoxin-Free Plasmid Kit
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 4 preparations
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
High-quality, endotoxin-free DNA is ready for immediate use for the most demanding applications including transfection with endotoxin-sensitive cells.
Tulajdonságok és előnyök
- Up to 1.2 mg of high-copy plasmid DNA with endotoxin levels of ≤0.1 EU/μg
- Only 35 minutes from pelleted cells to purified plasmid
- Convenient vacuum format
Elv
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
GenElute HP Plasmid Maxiprep Kit isolates endotoxin-free plasmid DNA in 35 minutes, meeting industry standards.