NA0600
GenElute™ HP Endotoxin-Free Plasmid Megaprep Kit
1 kit sufficient for 5 preparations
Szinonimák:
Gen Elute, GenElute Endotoxin-Free Plasmid Kit
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
használat
kit sufficient for 5 preparations
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
High-quality, endotoxin-free DNA is ready for immediate use in downstream applications such as restriction digest, ligation, sequencing, PCR, transformation, and transfection, including endotoxin-sensitive cells.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Up to 5 mg of high-copy plasmid DNA with endotoxin levels of ≤0.1 EU/μg
- Only 90 minutes from pelleted cells to purified plasmid
- Vacuum format with no ethanol precipitation required
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Lungs
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Lobbanási pont (F)
77.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
25 °C - closed cup