Fontos dokumentumok
NA0300
GenElute™ HP Plasmid Maxiprep Kit
sufficient for 10 purifications
Szinonimák:
GenElute™ HP Plasmid Maxiprep Kit
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 10 purifications
Minőségi szint
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
DNA purification: suitable
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
An overnight recombinant E. coli culture is harvested by centrifugation and subjected to a modified alkaline-SDS lysis procedure followed by adsorption of the DNA onto a silica membrane in the presence of high salts. Contaminants are removed by two wash steps. Finally, the bound DNA is eluted in Elution Solution (Tris-HCl) or water.
The recovered plasmid DNA is predominately in its supercoiled form. The DNA is ready for immediate use in downstream applications such as restriction digestion, ligation, sequencing, PCR, transformation, and transfection.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- From harvested bacterial culture to pure plasmid DNA in 30 minutes or less
- Up to 1.2 mg of high-copy plasmid DNA
- Flexibility of a vacuum or spin format
- Contains fewer plastic components than other high speed kits, reducing the amount of waste
- No phenol/chloroform extraction or alcohol precipitation required
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Lobbanási pont (F)
77.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
25 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Follow this simple, rapid, and cost-effective method for isolating plasmid DNA from recombinant E. coli cultures with the GenElute™ HP Plasmid Maxiprep kit.