NA0400
GenElute™ HP Endotoxin-Free Plasmid Maxiprep Kit
sufficient for 10 preparations
Szinonimák:
Gen Elute, GenElute Endotoxin-Free Plasmid Kit
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 10 preparations
Minőségi szint
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
DNA extraction: suitable
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
High-quality, endotoxin-free DNA is ready for immediate use for the most demanding applications including transfection with endotoxin-sensitive cells.
Tulajdonságok és előnyök
- Up to 1.2 mg of high-copy plasmid DNA with endotoxin levels of ≤0.1 EU/μg
- Only 35 minutes from pelleted cells to purified plasmid
- Convenient vacuum format
Elv
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Related Content
GenElute HP Plasmid Maxiprep Kit isolates endotoxin-free plasmid DNA in 35 minutes, meeting industry standards.