NA0160
GenElute™ HP Plasmid Miniprep Kit
sufficient for 350 preparations
Szinonimák:
GenElute™ HP Plasmid Kit, HP miniprep kit, fast miniprep kit, fast plasmid isolation kit, plasmid extraction kit, plasmid isolation kit, plasmid purification kit, ultrafast plasmid isolation kit, Gen Elute
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for 350 preparations
Minőségi szint
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
DNA extraction: suitable
környezetbarátabb alternatív kategória
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
The GenElute™ HP Plasmid Miniprep Kit offers an ultrafast and efficient solution for plasmid preparation from E. coli cultures. This kit combines silica-based membrane technology and the convenience of spin or vacuum format,up to 25 μg of high copy plasmid DNA can be recovered from 1-5 mL of E. coli culture in less than 30 minutes. Note that actual yield and optimum volume of culture to use depend on the plasmid and the culture medium.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Purified plasmid DNA in less than 30 minutes
- Up to 25 μg of high-copy plasmid DNA
- Flexibility of a vacuum or spin format
- No phenol/chloroform extraction or alcohol precipitation required
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials