Fontos dokumentumok
B3274
6-Benzylaminopurine solution
1 mg/mL, suitable for plant cell culture
Szinonimák:
BAP, BA, N6-Benzyladenine
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile-filtered
Minőségi szint
form
solution
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C(Nc1ncnc2nc[nH]c12)c3ccccc3
InChI
1S/C12H11N5/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1