Fontos dokumentumok
P6186
Thidiazuron
BioReagent, suitable for plant cell culture
Szinonimák:
1-Phenyl-3-(1,2,3-thiadiazol-5-yl)urea, TDZ
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
SMILES string
O=C(Nc1ccccc1)Nc2cnns2
InChI
1S/C9H8N4OS/c14-9(12-8-6-10-13-15-8)11-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,12,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HFCYZXMHUIHAQI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as a component of the proliferation medium to test its effect on the proliferation of embryo-like structures obtained from the post-culture of shoot tips
- as a growth regulator in Murashige and Skoog (MS) media to culture the nodal segments of Hyssopus officinalis L. seedlings
- as a cytokinin in induction media to experiment with the hormonal composition
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.