Merck
N0640
Sigma-Aldrich
1-Naphthaleneacetic acid
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥95%, crystalline
Szinonimák:
α-Naphthaleneacetic acid, 1-Naphthylacetic acid, NAA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H10O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
186.21
Beilstein:
1308415
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
10171502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.72
Forma:
crystalline
Teszt:
≥95%
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
crystalline
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
szín
white to light yellow
alkalmazás(ok)
agriculture
SMILES string
OC(=O)Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PRPINYUDVPFIRX-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Alkalmazás
1-Naphthaleneacetic acid (NAA) is a synthetic phytohormone auxin that is added to cell culture media such as Murashige & Skoog media and Chu′s N6 media.
1-Naphthaleneacetic acid has been used:
  • to modify MS media for the initiation of callus
  • as a supplement in solid K3 medium for the selection of transformants
  • in the preparation of culture medium like V-KM medium and Cg medium
Biokémiai/fiziológiai hatások
1-Naphthaleneacetic acid is one of the synthetic auxins, used in plant propagation. It can induce the formation of lateral and adventitious roots.
Elkészítési megjegyzés
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Apical Dominance and Some Other Phenomena Illustrating Correlative Effects of Hormones
Plant Growth and Development (2002)
Hormonal characterization of transgenic tobacco plants expressing the rolC gene of Agrobacterium rhizogenes TL-DNA
Nilsson O, et al.
Plant Physiology, 102(2), 363-371 (1993)
Propagation by Cuttings
Module in Life Sciences (2017)
Callus induction and organogenesis in soybean Glycine max (L.) Merr cv. Pyramid from mature cotyledons and embryos
Joyner EY, et al.
The Open Plant Science Journal, 4(1) (2010)
Protoplast technology in genome manipulation of potato through somatic cell fusion
Somatic Genome Manipulation, 217-235 (2015)
Protocols
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.